Print…
Estanho ≥99.999% (baseado nos metais), pastilhas 3 mm (0.1 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11010.22 11010.14 11010.36
11010.22EA 515 EUR
11010.22 11010.14 11010.36
Estanho ≥99.999% (baseado nos metais), pastilhas 3 mm (0.1 in)
Estanho
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587