Print…
Estanho ≥99.8% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10379.22 10379.36 10379.A3
10379.22EA 60.7 EUR
10379.22 10379.36 10379.A3
Estanho ≥99.8% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Estanho
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Apparent density 3.2g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587