Print…
Estanho ≥99.85% (baseado nos metais), pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00941.22 00941.36
00941.22EA 79.7 EUR
00941.22 00941.36
Estanho ≥99.85% (baseado nos metais), pó -100 mesh
Estanho
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III