Print…
Estanho ≥99.8% (baseado nos metais), lingote 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00929.KF 00929.KJ
00929.KFEA 135 EUR
00929.KF 00929.KJ
Estanho ≥99.8% (baseado nos metais), lingote 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Estanho
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Cast ingot, dimensions are approximate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587