Print…
Estanho 99.5%, pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
317811000 317815000
ACRO317811000EA 44 EUR
ACRO317811000 ACRO317815000
Estanho 99.5%, pó -100 mesh
Estanho
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 231,9 °C
Densidade: 7,3 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Encomendar
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.5 %