Silício 98, powder_crystalline APS ≤50 nm, Laser synthesized from vapor phase
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44384.09
44384.04
44384.18
44384.09EA
331
EUR
44384.09
44384.04
44384.18
Silício 98, powder_crystalline APS ≤50 nm, Laser synthesized from vapor phase
Silício
Purity: 98%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: S.A. 70-100m2/g
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Fórmula:
Si Peso Molecular: 28.09 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00085311 Número CAS: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,08635 |