Print…
Grafite ≥99.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10832.CG 10832.VA 10832.VU
10832.CGEA 121 EUR
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Grafite ≥99.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Grafite
Purity: 99.8% Density: 1.12 MDL No.: MFCD00144065
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3827 °C
Densidade: 1,12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144065
Número CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560