Print…
Carbono Vítreo, rods, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45004.DM 45004.DJ
45004.DMEA 555 EUR
45004.DM 45004.DJ
Carbono Vítreo, rods, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Carbono Vítreo
Physical Form: ≈0.44g/cm MDL No.: MFCD00133992
Fórmula: C
Peso Molecular: 12.01 g/mol
Ponto de Fusão: 3652
Densidade: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818