Print…
Carbono Vítreo, hastes, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
42824.DJEA 274 EUR
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
Carbono Vítreo, hastes, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Carbono Vítreo
Physical Form: ≈0.10g/cm MDL No.: MFCD00133992
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818