Print…
Carbono Vítreo, pó esférico 630-1000 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
41530.18 41530.30
41530.18EA 207 EUR
41530.18 41530.30
Carbono Vítreo, pó esférico 630-1000 µm
Carbono Vítreo
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818