Print…
Carbono Vítreo, pó 20-50 µm Type 1
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
41258.09 41258.18 41258.30
41258.09EA 73 EUR
41258.09 41258.18 41258.30
Carbono Vítreo, pó 20-50 µm Type 1
Carbono Vítreo
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818