Print…
Carbono Vítreo, placa, Espessura: 2 mm (0.08 in) Type 1
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38025.FI 38025.GH
38025.FIEA 388 EUR
38025.FI 38025.GH
Carbono Vítreo, placa, Espessura: 2 mm (0.08 in) Type 1
Carbono Vítreo
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818