Print…
Carbono Vítreo, placa, Espessura: 1 mm (0.04 in) Type 1
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38024.FI 38024.GH
38024.FIEA 419 EUR
38024.FI 38024.GH
Carbono Vítreo, placa, Espessura: 1 mm (0.04 in) Type 1
Carbono Vítreo
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818