Print…
Carbono Vítreo, pó 80-200 µm Type2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
38013.18 38013.30
38013.18EA 171 EUR
38013.18 38013.30
Carbono Vítreo, pó 80-200 µm Type2
Carbono Vítreo
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818