Print…
Carbono Vítreo, hastes, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38011.DJ 38011.DM 38011.DR
38011.DJEA 295 EUR
38011.DJ 38011.DM 38011.DR
Carbono Vítreo, hastes, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Carbono Vítreo
Physical Form: ≈0.30g/cm MDL No.: MFCD00133992
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818