Print…
Carbono Vítreo, hastes, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38009.DJ 38009.DM 38009.DR
38009.DJEA 207 EUR
38009.DJ 38009.DM 38009.DR
Carbono Vítreo, hastes, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Carbono Vítreo
Physical Form: ≈0.01g/cm MDL No.: MFCD00133992
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818