Print…
Carbono Vítreo, hastes, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
37999.DJ 37999.DM
37999.DJEA 413 EUR
37999.DJ 37999.DM
Carbono Vítreo, hastes, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Carbono Vítreo
Physical Form: ≈0.55g/cm MDL No.: MFCD00133992
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3652 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818