Print…
Carvão ativado ≥98.5%, pó, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
05120-1KG 05120-5KG
05120-1KGEA 154.68 EUR
05120-1KG 05120-5KG
Carvão ativado ≥98.5%, pó, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Carvão activado
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3550 °C
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
ALCANCE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Encomendar
Loss on drying (105°C) Max. 7 %
Granulation ≤ 40 µm Min.75 % complying
Residue on ignition Max. 7 %
Iron (Fe) Max. 0.3 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 842 °F
Resistivity 1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Form powder