Print…
Carvão ativado, pó, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
22637.293EA 162 EUR
22637.293 22637.415
Carvão ativado, pó, GPR RECTAPUR®
Carvão activado
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3550 °C
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
ALCANCE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Encomendar
Mean particle size Max. 80 µm
Ignition residue Max. 6 %
Water Max. 10 %