Print…
Carvão ativado, granulado, extra puro, Ø ∼1,5 mm
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02514.1000 1.02514.5000 1.02514.9025
1.02514.1000EA 113 EUR
1.02514.1000 1.02514.5000 1.02514.9025
Carvão ativado, granulado, extra puro, Ø ∼1,5 mm
Carvão activado
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3550 °C
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
ALCANCE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Encomendar
Density passes test
Substances soluble in nitric acid ≤5%
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Cyano compounds (CN) passes test
As (Arsenic) ≤5 ppm
Fe (Iron) ≤500 ppm
Pb (Lead) ≤20 ppm
Zn (Zinc) ≤100 ppm
Polycyclic aromates passes test
Tar products passes test
n-Hexane adsorption ≥30%
Residue on ignition (600 °C) ≤10%
Loss on Drying ≤10%