Print…
Carvão ativado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02183.1000 1.02183.9018
1.02183.1000EA 86.9 EUR
1.02183.1000 1.02183.9018
Carvão ativado, Supelco®
Carvão activado
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3550 °C
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
ALCANCE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818