Print…
Carvão ativado, pó, Norit® GSX, lavado com ácido sulfúrico, ativado a vapor e lavado com ácido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
L11860.22EA 34.9 EUR
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
Carvão ativado, pó, Norit® GSX, lavado com ácido sulfúrico, ativado a vapor e lavado com ácido
Carvão activado
CAS No.: 7440-44-0 UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3550 °C
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
ALCANCE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818