Print…
Carvão ativado 2mm & down
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10926.22 10926.30
10926.22EA 50.1 EUR
10926.22 10926.30
Carvão ativado 2mm & down
Carvão activado
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Fórmula: C
Ponto de Fusão: 3550 °C
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
ALCANCE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818