Print…
Germânio ≥99.999% (baseado nos metais), pedaços ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43986.09 43986.18
43986.09EA 240 EUR
43986.09 43986.18
Germânio ≥99.999% (baseado nos metais), pedaços ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Germânio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Fórmula: Ge
Ponto de ebulição: 2830 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 937,2 °C
Densidade: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085310
Número CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415