Print…
Germânio ≥99.9999% (baseado em metais), pedaços, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11144.06 11144.14 11144.22
11144.06EA 149 EUR
11144.06 11144.14 11144.22
Germânio ≥99.9999% (baseado em metais), pedaços, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Germânio
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Fórmula: Ge
Ponto de ebulição: 2830 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 937,2 °C
Densidade: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085310
Número CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415