Print…
Germânio 99.999% (baseado em traços de metais), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
193110100 193110500
ACRO193110100EA 193 EUR
ACRO193110100 ACRO193110500
Germânio 99.999% (baseado em traços de metais), pó
Germânio
Fórmula: Ge
Ponto de ebulição: 2830 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 937 °C
Densidade: 5,35 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085310
Número CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04415
Encomendar
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %