Print…

Índio, pó, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

277959-10G 277959-50G
SIAL277959-10GEA 307 EUR
SIAL277959-10G SIAL277959-50G
Índio, pó, Sigma-Aldrich®
Índio
Fórmula: In
Densidade: 7,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR