Índio ≥99.99% (baseado nos metais), pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Molecular Formula: In
Formula Weight: 114.82
Physical Form: Powder
Density: 7.31
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6°
Boiling Point: 2072°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134048
Fórmula:
In Ponto de ebulição: 2072 °C Densidade: 7,31 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134048 Número CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |