Print…
Índio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
264075-28G 264075-5.6G
SIAL264075-28GEA 966 EUR
SIAL264075-28G SIAL264075-5.6G
Índio, Sigma-Aldrich®
Índio
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971