Print…

Índio, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

264040-18.4G 264040-4.6G
SIAL264040-18.4GEA 1340 EUR
SIAL264040-18.4G SIAL264040-4.6G
Índio, Sigma-Aldrich®
Índio
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR