Print…
Índio ≥99.99% (baseado nos metais), hastes, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43388.RQ 43388.Z8
43388.RQEA 103 EUR
43388.RQ 43388.Z8
Índio ≥99.99% (baseado nos metais), hastes, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Índio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.33g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971