Print…
Índio ≥99.998% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40421.G3 40421.G6 40421.G9
40421.G3EA 161 EUR
40421.G3 40421.G6 40421.G9
Índio ≥99.998% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Índio
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971