Print…
Índio ≥99.99% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38371.FF 38371.GH 38371.FI
38371.FFEA 161 EUR
38371.FF 38371.GH 38371.FI
Índio ≥99.99% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Índio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.23g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971