Print…
Índio ≥99.999% (baseado nos metais), lingote
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14720.09 14720.18
14720.09EA 161 EUR
14720.09 14720.18
Índio ≥99.999% (baseado nos metais), lingote
Índio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Soft white ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971