Print…
Índio ≥99.9975% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11385.FI 11385.GH
11385.FIEA 188 EUR
11385.FI 11385.GH
Índio ≥99.9975% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Índio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Peso Molecular: 114.82 g/mol
Ponto de ebulição: 2000
Ponto de Fusão: 156
Densidade: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971