Print…
Índio ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11383.FF 11383.FI 11383.GH
11383.FFEA 180 EUR
11383.FF 11383.FI 11383.GH
Índio ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Índio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971