Print…
Índio 99,99 Metals basis, shots_tear drop 4 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11027.09 11027.18 11027.30
11027.09EA 91 EUR
11027.09 11027.18 11027.30
Índio 99,99 Metals basis, shots_tear drop 4 mm (0.2 in)
Índio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Peso Molecular: 114.82 g/mol
Ponto de ebulição: 2000
Ponto de Fusão: 156
Densidade: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971