Print…
Índio ≥99.9% (baseado nos metais), bala em formato de gota 4 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11026.09 11026.18 11026.30
11026.09EA 72.7 EUR
11026.09 11026.18 11026.30
Índio ≥99.9% (baseado nos metais), bala em formato de gota 4 mm (0.2 in)
Índio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971