Print…
Índio 99,9995 Metals basis, shots, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10613.09 10613.18
10613.09EA 152 EUR
10613.09 10613.18
Índio 99,9995 Metals basis, shots, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Índio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Fórmula: In
Peso Molecular: 114.82 g/mol
Ponto de ebulição: 2000
Ponto de Fusão: 156
Densidade: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971