Print…
Índio 99.99% (baseado em traços de metais), folha, Thickness: 0.127 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
318110023 318110092
ACRO318110023EA 130 EUR
ACRO318110023 ACRO318110092
Índio 99.99% (baseado em traços de metais), folha, Thickness: 0.127 mm
Índio
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Encomendar
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %