Print…
Gálio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
263273-10G 263273-50G
SIAL263273-10GEA 215 EUR
SIAL263273-10G SIAL263273-50G
Gálio, Sigma-Aldrich®
Gálio
Fórmula: Ga
Ponto de ebulição: 2403 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134045
Número CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364