Print…
Gálio ≥99.9999% (baseado nos metais), pastilhas, Ø 6 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44324.09 44324.18 44324.30
44324.09EA 147 EUR
44324.09 44324.18 44324.30
Gálio ≥99.9999% (baseado nos metais), pastilhas, Ø 6 mm
Gálio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-55-3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: 0.7 grams/pellet maximum Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Fórmula: Ga
Ponto de ebulição: 2403 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134045
Número CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364