Print…
Gálio ≥99.99% (baseado nos metais), lingote
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10188.18 10188.30 10188.14
10188.18EA 440 EUR
10188.18 10188.30 10188.14
Gálio ≥99.99% (baseado nos metais), lingote
Gálio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Silver grey MDL No.: MFCD00134045
Fórmula: Ga
Ponto de ebulição: 2403 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134045
Número CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364