Print…
Gálio 99.9999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193070010 193070050 193070250
ACRO193070010EA 29.3 EUR
ACRO193070010 ACRO193070050 ACRO193070250
Gálio 99.9999% (baseado em traços de metais)
Gálio
Fórmula: Ga
Ponto de ebulição: 2400 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 29,7 °C
Densidade: 5,9 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134045
Número CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364
Encomendar
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤1 ppm