Alumínio ≥99.5% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11067.14
11067.30
11067.A1
11067.A7
11067.14EA
53.2
EUR
11067.14
11067.30
11067.A1
11067.A7
Alumínio ≥99.5% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Alumínio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: APS 7-15 micron
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 1396
MDL No.: MFCD00134029
Fórmula:
Al Ponto de ebulição: 2057 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 659,7 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134029 Número CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 1396 ADR: 4.3,II |