Print…
Alumínio, pó para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 52 EUR
8.14917.0100 8.14917.1000
Alumínio, pó para síntese, Sigma-Aldrich®
Alumínio
Fórmula: Al
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material