Print…
Alumínio zA, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aluminum
MQ300
1.01057.0250 1.01057.1000
1.01057.0250EA 189 EUR
1.01057.0250 1.01057.1000
Alumínio zA, Supelco®
Alumínio
Fórmula: Al
Peso Molecular: 26.98 g/mol
Ponto de ebulição: 2327
Ponto de Fusão: 660
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Encomendar
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C