Print…
Alumínio ≥99.7% (baseado nos metais), floco APS 11 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
45031.A1 45031.A7 45031.30
45031.A1EA 222 EUR
45031.A1 45031.A7 45031.30
Alumínio ≥99.7% (baseado nos metais), floco APS 11 µm
Alumínio
Purity: 99.7% CAS No.: 7429-90-5 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,00321