Print…
Alumínio ≥99.9999% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44332.FI 44332.GH 44332.HP
44332.FIEA 127 EUR
44332.FI 44332.GH 44332.HP
Alumínio ≥99.9999% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Alumínio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321