Print…
Alumínio ≥99.999% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44233.GA 44233.HC
44233.GAEA 167 EUR
44233.GA 44233.HC
Alumínio ≥99.999% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Alumínio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.675g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321